Learn More
Gardner Denver Welch™ Kit d’étuve à vide avancée pour pompes à palettes rotatives DN 16/DN 25
Tous les produits Welch Ilmvac Produits
Click to view available options
À utiliser avec:
Pompes à palettes rotatives DN 16/DN 25
Conditionnement:
1 pièce
Description
Le kit d’étuve à vide de pointe comprend les éléments suivants :
- Tuyau d’aspiration en caoutchouc rouge de 2,5 m, 8 mm D.I., épaisseur de paroi de 5 mm
- Adaptateur à bride KF16
- Adaptateur à bride KF25
- Buse de tuyau pour filetage G1/4
- Filtre hydrophobe en ligne
- Élément de filtre de rechange
- Pinces et bagues de centrage
Spécification
Spécification
| À utiliser avec | Pompes à palettes rotatives DN 16/DN 25 |
| Gamme de produits | Kit d’étuve à vide avancée |