Learn More
MAPA Professional AdvanTech Gant d’environnement critique 517
Code produit 31749201
Modifier l'affichage
Click to view available options
Dimensions:
6
7
8
9
10
Conditionnement:
1 paire
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Dimensions Conditionnement
31749201 10 1 paire
31749197 6 1 paire
31749187 7 1 paire
31749200 8 1 paire
31749189 9 1 paire
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Code produit 31749201 Fournisseur MAPA Professional Code fournisseur 34517030
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    4.26€
    3.84€ / 1 paires
    Économisez 0.42€
    9% de réduction
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Un gant Environment critique en tripolymère, exclusif qui offre un confort à 100 % avec une résistance mécanique et chimique optimale.
  • Procédé de fabrication garantissant le contrôle d’un très faible niveau de contaminants : teneur en particules, résidus non volatils, extractibles - Lavés, contrôlés et emballés dans une ISO pièce de 5 pièces, sans silicone pour éviter les traces, les défauts sur la tôle métallique et le verre avant la peinture.
  • Manchette large pour double gant
  • Matériau du revêtement : Texture antidéfonce - Nitrile, Latex, Néoprène - Sans poudre
  • Périmètre de la norme alimentaire : États-Unis (FDA)
  • Risques : liquide - chimique
  • Longueur (mm) : 360
  • Épaisseur (mm) : 0,50
  • Couleur principale : beige
  • ISO CUT Niveau : X
  • Compatible Classe 100 (ISO 5)
  • Excellente résistance et forte protection chimique contre plusieurs produits chimiques : formule exclusive Trionic composée d’un mélange de latex naturel, néoprène et nitrile, hypoallergénique.
  • NORMES :
    • Catégorie 3
    • EN374 : Type B - KST
    • EN 388 : 1110X
Spécification
Chlorinated Oui
Cleanroom Class Classe 100 (ISO 5)
Accelerator Free Non
AQL Aucun
Couleur Vert
Jetable Réutilisable
Finition externe Modèle d’adhérence
Finger Thickness (Metric) 0.50 mm
Hand Droite
Latex Free Non
Matériau Tripolymère
Palm Thickness (Metric) 0.50 mm
Poudré Sans poudre
Type de produit Gants pour environnement contrôlé
Dimensions 10
Stérilité Non stérile
Épaisseur (métrique) 0.50 mm
Type d’emballage Sachets individuels
Longueur (métrique) 36 cm