Learn More
OHAUS™ Balances de précision Adventurer
Code produit. 15563883 Tous les produits Ohaus Produits
Click to view available options
Capacité:
220 g
420 g
520 g
620 g
820 g
1,5 kg
2,2 kg
2200 g
4,2 kg
4200 g
5,2 kg
6 200 g
8200 g
12 kg
Précision affichage:
0,001 g
1 mg
0,01 g
0,010000 g
0,100000 g
0,1 g
Modèle:
AX12001
AX12001/E
AX12001 M
AX1502
AX1502/E
AX1502M
AX2201
AX2201/E
AX2202
AX2202/E
AX2202M
AX223
AX223/E
AX223M
AX4201/E
AX4202
AX4202/E
AX4202M
AX422/E
AX423
AX423/E
AX423M
AX5202
AX5202M
AX523
AX523/E
AX523M
AX6202
AX6202/E
AX6202M
AX623
AX623/E
AX623M
AX8201/E
AX8201M
AX822/E
Étalonnage:
Externe
Interne
missing translation for 'unitSize'
1 pièce
1 unité
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 15563883
missing translation for 'mfr': OHAUS™ 30127971
This item is not returnable. View return policy
Trouvez le bon équilibre entre des fonctionnalités ingénieuses et des capacités de pesée fonctionnelles et simples. Les balances de précision Ohaus™ Adventurer incorporent toutes les applications nécessaires pour la pesée de routine et les activités de mesure.
ulliSa stabilité, sa précision et son fonctionnement rapide garantissent des résultats de pesée optimaux/liliL’écran tactile en couleur et les options de connectivité offrent une expérience de pesée moderne/li/ul
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Certifications/Conformité Métrologie : OIML R76, EN 45501 (Classe I, nmax 320000 ; Classe II, nmax 52000)Sécurité du produit : EN 61010-1, IEC 61010-1Compatibilité électromagnétique : IEC 61326-1, EN 61326-1 (émissions Classe B, immunité Exigences industrielles)
Type de connexion RS232 (inclus) USB Hôte USB
Description Precision Balance AX4201/E
Capacité 4200 g
Type d’affichage Écran tactile couleur
Précision affichage 0,100000 g
Comprend RS232, dispositif USB, hôte USB
Linéarité ±0,2 g
Matériau Metal Base, ABS Top Housing, Stainless Steel Pan
Durée de mesure 1.5 sec.
Poids min. de l’échantillon 82 g
Modèle AX4201/E
Reproductibilité 0,100000 g
Dérive en sensibilité 5 ppm/°C
Temps de stabilisation 1,500 s
Plage de températures (impériale) 50°F à 86°F
Plage de températures (métrique) 10 °C à 30 °C
Charge de test 4000 g, OIML F1 or ASTM CL 2
Type Balance électronique
Garantie 2 years
Modes de pesée Weighing (17 units + custom unit), parts counting, percentage weighing, check weighing, animal/dynamic weighing, totalization/statistics, formulation, density determination, display hold, batch printing
Dimensions (L x l x H) 354 x 230 x 100 mm
Longueur (impériale) 13,93 in
Longueur (métrique) 354 mm
Largeur (impériale) 9,05 in
Largeur (impériale) du bac 6.9 in.
Largeur (métrique) 230 mm
Largeur (métrique) du bac 175 mm
Hauteur (impériale) 3,94 in
Hauteur (métrique) 100 mm
Profondeur (impériale) 13,93 in
Profondeur (impériale) du bac 7.7 in.
Profondeur (métrique) 354 mm
Profondeur (métrique) du bac 195 mm
Poids (impériale) 13.2 lb.
Poids (métrique) 6 kg
Alimentation électrique Entrée de l'adaptateur CA : 100/240 VCA 0,3 A 50/60 Hz Sortie de l'adaptateur CA : 12 VDC 0.84 A
Tension 100/240 V
Ampérage AC Adapter Input: 0.3 A, AC Adapter Output: 0.84 A
Fréquence AC Adapter Input: 50/60 Hz
Legal for Trade Non
Étalonnage Externe
Langues Chinois, Anglais (US), Français, Allemand, Italien, Japonais, Coréen, Polonais, Portugais (BR), Espagnol (MX)