Learn More
OHAUS™ Balances de précision Adventurer
Tous les produits Ohaus Produits
Click to view available options
Capacité:
220 g
420 g
520 g
620 g
820 g
1,5 kg
2,2 kg
2200 g
4,2 kg
4200 g
5,2 kg
6 200 g
8200 g
12 kg
Précision affichage:
0,001 g
1 mg
0,01 g
0,010000 g
0,100000 g
0,1 g
Modèle:
AX12001
AX12001/E
AX12001 M
AX1502
AX1502/E
AX1502M
AX2201
AX2201/E
AX2202
AX2202/E
AX2202M
AX223
AX223/E
AX223M
AX4201/E
AX4202
AX4202/E
AX4202M
AX422/E
AX423
AX423/E
AX423M
AX5202
AX5202M
AX523
AX523/E
AX523M
AX6202
AX6202/E
AX6202M
AX623
AX623/E
AX623M
AX8201/E
AX8201M
AX822/E
Étalonnage:
Externe
Interne
Conditionnement:
1 pièce
1 unité
Description
ulliSa stabilité, sa précision et son fonctionnement rapide garantissent des résultats de pesée optimaux/liliL’écran tactile en couleur et les options de connectivité offrent une expérience de pesée moderne/li/ul
Spécification
Spécification
| Certifications/Conformité | Métrologie : OIML R76, EN 45501 (Classe I, nmax 320000 ; Classe II, nmax 52000)Sécurité du produit : EN 61010-1, IEC 61010-1Compatibilité électromagnétique : IEC 61326-1, EN 61326-1 (émissions Classe B, immunité Exigences industrielles) |
| Type de connexion | RS232 (inclus) USB Hôte USB |
| Description | Precision Balance AX422/E |
| Capacité | 420 g |
| Type d’affichage | Écran tactile couleur |
| Précision affichage | 0,010000 g |
| Comprend | RS232, dispositif USB, hôte USB |
| Linéarité | ±0,02 g |
| Matériau | Metal Base, ABS Top Housing, Stainless Steel Pan |
| Durée de mesure | 1.5 sec. |
| Afficher plus |