Learn More
Motic™ Corps principal AE31, microscope binoculaire
Click to view available options
Type de tête:
Binoculaire Seidentopf incliné à 45°
Conditionnement:
1 pièce
Description
- Tête binoculaire type Siedentopf, inclinée à 45º.
- Tourelle quintuple orientée sur le côté.
- Ajustement coaxial de mise au point grossière et fine
- Platine à revêtement dur.
- Éclairage Koehler halogène quartz 6 V/30 W avec boîtier pour lampe externe et contrôle de l’intensité
- Fonction d’arrêt automatique et de mémoire optique.
- Alimentation électrique 100 V-240 V (CE).
- Filtres d’interférence bleus, verts et verre rodé de 45mm.
- Clé Allen hexagonale, housse de protection en vinyle et cordon d’alimentation.
Spécification
Spécification
| Comprend | Fonction d’arrêt automatique et de mémoire optique, filtres d’interférence bleus, verre rodé et verts de 45 mm, clé Allen hexagonale, housse de protection en vinyle et cordon d’alimentation. |
| Couvre-nez | Tourelle quintuple orientée sur le côté. |
| Alimentation électrique | 100/240 V (CE) |
| Type d’éclairage | Halogène Koehler quartz avec boîtier pour lampe externe et contrôle de l’intensité 6 V/30 W |
| Type de tête | Binoculaire Seidentopf incliné à 45° |
| Type de produit | Tête de microscope binoculaire |