Learn More
Tocris Bioscience™ AEBSF
GREENER_CHOICE
Code produit. 18705698
Change view
Click to view available options
:
100mg
Code produit.
18705698 100mg
1 options
Code produit. 18705698
Marque: Tocris Bioscience™ 5175/100
Broad spectrum, irreversible inhibitor of serine proteases
AEBSF is a broad spectrum, irreversible inhibitor of serine proteases. Also inhibits NADPH oxidase activation in vitro. Attenuates airway inflammation in a mouse model of airway allergy.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Quantité 100 mg
Type de produit AEBSF
Pureté >98%
Poids moléculaire 239.69
Inhibiteurs AEBSF
Usage exclusivement réservé à la recherche