Learn More
HALYARD™ AERO CHROME™ Blouse chirurgicale haute performance
Code produit 30274682 Tous les produits Halyard Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Dimensions:
2X-Grande, X-Largo
2XL
Extra grande, extra largo
Grande
Grande, extra largo
XL
Stérilité:
Non stérile
Stérile
Conditionnement:
28 pièces
30 pièces
32 pièces
36 pièces
40 pièces
12 product options available for selection
Product selection table with 12 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Dimensions Stérilité Conditionnement
30274682 Grande Non stérile 40 pièces
30274725 XL Non stérile 32 pièces
30274736 2XL Non stérile 32 pièces
30274651 Grande Stérile 30 pièces
30274705 XL Stérile 28 pièces
30274656 Grande, extra largo Stérile 30 pièces
30274668 Extra grande, extra largo Stérile 30 pièces
30274657 Grande, extra largo Non stérile 36 pièces
30274722 Extra grande, extra largo Non stérile 32 pièces
30274767 2X-Grande, X-Largo Non stérile 30 pièces
30274704 2X-Grande, X-Largo Stérile 28 pièces
30274695 2XL Stérile 28 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 12 options available.
12 options
Code produit 30274682 Fournisseur HALYARD™ Code fournisseur 48392
 Article restreint
Expédition estimée: 04-12-2026
La blouse chirurgicale haute performance allie confort, douceur et respirabilité à une protection de haut niveau contre les agents pathogènes et les fluides, y compris les médicaments de chimiothérapie.
  • Fruit de l'expertise™ de HALYARD en matière de conception de vêtements haute performance pour des applications critiques dans le secteur de la santé, l'AERO CHROME™ Les blouses offrent une combinaison exceptionnelle de protection, de respirabilité et de confort.
  • Col rouge : permet d’identifier facilement une robe de haute performance.
  • Panneau dorsal respirant : maximise la circulation de l'air pour un confort optimal
  • Tissu doux, léger et respirant : assure la protection du personnel tout en lui garantissant fraîcheur et confort.
  • Faible peluchage : contribue à réduire le risque de contamination et d'infection des plaies.
  • Conforme aux exigences de haute performance de la norme EN13795-1:2019 : assure une protection supérieure
  • Rencontres AAMI Norme de niveau 4 : assure le plus haut niveau de protection contre les fluides et les micro-organismes dans les zones critiques
  • Aucune percée n'a été détectée après 240 minutes d'exposition à 52 médicaments de chimiothérapie.
  • Manches raglan pour plus de confort et de liberté de mouvement
  • Disponibles stériles et non stériles
  • Blouse stérile emballée individuellement et accompagnée de 2 serviettes pour plus de commodité
  • Blouses non stériles conditionnées en vrac dans un sac pour réduire l'emballage
Spécification
Dimensions Grande
Sexe Unisexe
Longueur (impériale) 125 cm
Longueur (métrique) 125 cm
Nbre de poches Aucun
Largeur (impériale) 72 cm
Largeur (métrique) 72 cm
Type de produit Blouse chirurgicale
Matériau Copolymère Issotherme
Couleur Argent
Type de bouchon Cuello con cierre de velcro y lazos en la cintura
Jetable Usage unique
Stérilité Non stérile
Type de manchette Tricoté
Sans latex Oui
Type de manchon Manœuvre de Raglan
Certifications/Conformité Règlement (UE) 2017/745 classe I, EN 13795, AAMI niveau 4, ASTM D6978-05
Autoclavable Non autoclavable
Nb par paquet 40