Learn More
Eppendorf™ Bouchons étanches aux aérosols pour godets ronds, rotor S-4 x 400
Tous les produits Eppendorf Produits
Click to view available options
À utiliser avec (équipement):
Godets ronds, rotor S-4x400
Conditionnement:
2 pièces
Description
ulliUtilisation conseillée avec les godets ronds employés dans le rotor S-4 x 400/liliPermettent le confinement des matières dangereuses/li/ul
Spécification
Spécification
| À utiliser avec (équipement) | Godets ronds, rotor S-4x400 |
| Comprend | 2 bouchons |
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
Spot an opportunity for improvement?Share a Content Correction