Learn More
Eppendorf™ Bouchons étanches aux aérosols
Utilisez ces couvercles de rechange avec une grande variété de godets Eppendorf™.
Marque: Eppendorf™ 5804712005
128.70 EUR valable jusqu'au 2024-12-31
Utilisez le code promo "23292" pour bénéficier de cette offre.
Code nomenclature Nacres: NB.82
Informations supplémentaires : Poids : 0.17100kg
Description
- Kit de 2 bouchons
- Étanche aux aérosols
Spécification
Bouchon pour tubes à centrifuger | |
Godet rectangulaire de 100 ml |