Learn More
Eppendorf™ Couvercles de rotor étanches aux aérosols
Tous les produits Eppendorf Produits
Click to view available options
À utiliser avec (équipement):
FA–45-24-11
FA–45-30-11
Rotor A-4-81
Conditionnement:
1 pièce
2 pièces
Description
- En aluminium
- Étanche aux aérosols
- Autoclavables pendant 20 min à 121°C
Spécification
Spécification
| Type | Couvercle étanche aux aérosols |
| Matériau | Aluminium |
| À utiliser avec (équipement) | FA–45-30-11 |
| Autoclavable | Autoclavable à 121°C pendant 20 minutes. |