Learn More
Aescine, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 15468549
Click to view available options
Quantité:
1 g
Conditionnement:
1g
Code produit. 15468549
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar J66968.03
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 6805-41-0 | C55H86O24 | 1131.269 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar.Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque historique.Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Il est utilisé et étudié comme agent anti-inflammatoire, anti-œdémateux et anti-nociceptif vasoprotectif.1 Il peut être utilisé pour étudier sa pharmacocinétique, sa sécurité et son efficacité en tant que chimiosensibilisateur et modulateur de la signalisation de cellules B NF-κ
Solubilité
Soluble dans le méthanol.
Remarques
Dessécher à température ambiante.Incompatible avec les agents oxydants.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 6805-41-0
Formule moléculaire C55H86O24
Poids moléculaire (g/mol) 1131.269
Numéro MDL MFCD00076054
Clé InChI AXNVHPCVMSNXNP-XJVYZZIXSA-N
Synonyme aescin
CID PubChem 133640184
Nom IUPAC (2S,3S,4S,5R,6R)-6-[[(3S,4S,6aR,6bS,8S,8aR,9R,10R,14bR)-9-acétyloxy-8-hydroxy-4,8a-bis(hydroxyméthyl)-4,6a,6b,11,11,14b-hexaméthyl-10-[(Z)-2-méthylbut-2-enoyl]oxy-1,2,3,4a,5,6,7,8,9,10,12,12a,14,14a-tétradécahydropicen-3-yl]oxy]-4-hydroxy-3-[(2R,3S,4R,5R,
SMILES CC=C(C)C(=O)OC1C(C2(C(CC1(C)C)C3=CCC4C5(CCC(C(C5CCC4(C3(CC2O)C)C)(C)CO)OC6C(C(C(C(O6)C(=O)O)OC7C(C(C(C(O7)CO)O)O)O)O)OC8C(C(C(C(O8)CO)O)O)O)C)CO)OC(=O)C
Spécification
Nom chimique ou matériau Aescin
Couleur Blanc
Quantité 1 g
Merck Index 14,3696
Informations sur la solubilité Soluble in DMSO.
Poids de la formule 1131.26
Pourcentage de pureté 98%
Forme physique Poudre
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Aescin
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 2
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H332-Nocif par inhalation.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H411-Toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P312-Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/en cas de malaise.
  • P337+P313-Si l'irritation oculaire persiste: consulter un médecin.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contient: Aescin