Description
AffiniPure Polyclonal antibody specifically detects AffiniPure in Goat samples. It is validated for Immunofluorescence, Flow Cytometry.
Spécification
Spécification
| Antigène | AffiniPure |
| Applications | Immunofluorescence, Flow Cytometry |
| Classification | Polyclonal |
| Concentration | 0.6 mg/mL |
| Conjugué | FITC |
| Espèces hôtes | Rabbit |
| Quantité | 200 μL |
| Primaire ou secondaire | Secondary |
| Espèces cibles | Goat |
| Forme | Liquid |
| Afficher plus |