Learn More
AffiniPure Rabbit anti-Goat, HRP, Polyclonal, Proteintech
Code produit 17284896 Tous les produits Proteintech Produits
Change view
Click to view available options
Quantité:
200 μL
Conditionnement:
200µL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
17284896 200 μL 200µL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 17284896 Fournisseur Proteintech Code fournisseur SA000014200UL
Rabbit Polyclonal Antibody
AffiniPure Polyclonal antibody specifically detects AffiniPure in Goat samples. It is validated for ELISA, Western Blot.
Spécification
Antigène AffiniPure
Applications ELISA, Western Blot
Classification Polyclonal
Concentration 0.2 mg/mL
Conjugué HRP
Espèces hôtes Rabbit
Quantité 200 μL
Primaire ou secondaire Secondary
Espèces cibles Goat
Forme Liquid
Isotype IgG