Learn More
Invitrogen™ Phosphatase alcaline de crevette (SAP)
Click to view available options
Quantité:
1 000 unités
5000 unités
500 unités
Conditionnement:
1000 unités
500 unités
5000 unités
Description
- 100 % inactivé par la chaleur en 5 min à 65°C
- Stabilité du stockage considérablement améliorée à des températures plus basses
- Activité spécifique très élevée (voir fig. 3)
- Élimine les 5’-phosphates de l’ADN, de l’ARN, des dNTP et des protéines
- Purifié à partir d’une source recombinante
- Peut être ajouté directement aux digestions par enzymes de restriction
- Aucune purification vectorielle n’est nécessaire
- Ne nécessite pas de zinc supplémentaire ni d’autres additifs pour l’activité
- Fonctionne directement dans de nombreux tampons différents
- Traitement facile des dNTP non incorporés dans les produits de PCR avant le séquençage de l’ADN ou l’analyse de SNP
Spécification
Spécification
| À utiliser avec (application) | Déphosphorylation de l’ADN avant le clonage |
| Quantité | 500 unités |