Learn More
Kit 2 pour l'aflatoxine B1, B2, G1, G2 et l'ochratoxine A μg/mL dans l'acétonitrile, Dr. Ehrenstorfer
Code produit 30315872
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
2 x 1 mL
Conditionnement:
2mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30315872 2 x 1 mL 2mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30315872 Fournisseur Dr. Ehrenstorfer Code fournisseur DREK50000755AL
 Article restreint
Expédition estimée: 29-12-2026
Découvrez les documents de référence certifiés du Dr Ehrenstorfer : Disponibles sous de multiples formats, y compris des mélanges réglementaires multicomposants, ces solutions vous permettent de réaliser des analyses alimentaires et environnementales de qualité traçable et certifiée ISO.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Aflatoxin B1∣Aflatoxin B2∣Aflatoxin G1∣Aflatoxin G2∣Ochratoxin A
CAS 1162-65-8, 7220-81-7, 1165-39-5, 7241-98-7, 303-47-9
Noms d’analytes ou de composants Aflatoxin B1∣Aflatoxin B2∣Aflatoxin G1∣Aflatoxin G2∣Ochratoxin A
Conditions d’expédition -18 °C
Certifications/Conformité ISO 17034
Solvent or Matrix Acétonitrile
Quantité 2 x 1 mL
Concentration or Composition (by Analyte or Components) Aflatoxin B1 2 μg/mL∣Aflatoxin B2 2 μg/mL∣Aflatoxin G1 2 μg/mL∣Aflatoxin G2 2 μg/mL∣Ochratoxin A 2 μg/mL