Learn More
Mélange d'aflatoxines B1, B2, G1 et G2 755 2 μg/mL dans l'acétonitrile, Dr. Ehrenstorfer
Code produit 30313496
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 mL
Conditionnement:
1mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30313496 1 mL 1mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30313496 Fournisseur Dr. Ehrenstorfer Code fournisseur DREA50000755AL
 Article restreint
Expédition estimée: 29-12-2026
Découvrez les documents de référence certifiés du Dr Ehrenstorfer : Disponibles sous de multiples formats, y compris des mélanges réglementaires multicomposants, ces solutions vous permettent de réaliser des analyses alimentaires et environnementales de qualité traçable et certifiée ISO.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
CAS 1162-65-8, 7220-81-7, 1165-39-5, 7241-98-7
Quantité 1 mL
Certifications/Conformité ISO 17034
Solvant ou matrice Acétonitrile