Learn More
R&D Systems™ AFM Primer
Code produit 18297311 Tous les produits Bio Techne Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
0,2 ml
Conditionnement:
0.20mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
18297311 0,2 ml 0.20mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 18297311 Fournisseur R&D Systems™ Code fournisseur NBP171653SS
 Article restreint
Expédition estimée: 04-12-2026
A Novus product, part of R&D Systems.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Contenu et stockage -20°C. Avoid freeze/thaw cycles.
Gamme de produits Novus
Quantité 0,2 ml
À utiliser avec (application) ChIP
Type Primer