Learn More
AG490, MedChemExpress
Code produit. 16425686
Encompass_Preferred
Click to view available options
Quantité:
10 mg
50 mg
100 mg
200 mg
Code produit. 16425686
Marque: Medchem Express HY12000
MedChemExpress AG490 (Tyrphostin AG490) is a tyrosine kinase inhibitor that inhibits EGFR, Stat-3 and JAK2/3.
AG490 (Tyrphostin AG490) is a tyrosine kinase inhibitor that inhibits EGFR, Stat-3 and JAK2/3.
Spécification
Nom chimique ou matériau AG490
CAS 133550-30-8
Couleur Jaune
Notes de qualité de la pureté Research
Formule moléculaire C17H14N2O3
Quantité 100 mg
Synonyme Tyrphostin AG490 Tyrphostin B42
Informations sur la solubilité DMSO : ≥ 50 mg/mL (169.89 mM)
SMILES O=C(NCC1=CC=CC=C1)/C(C#N)=C/C2=CC=C(O)C(O)=C2.[(E)]
Poids moléculaire (g/mol) 294.3
Poids de la formule 294.3
Pourcentage de pureté 98.81%
Qualité Research
Forme physique Solid
À utiliser avec (application) Cancer-Kinase/protease
Afficher plus Afficher moins
Research purposes only
Correction du contenu d'un produit
Le programme Encompass de Fisher Scientific propose des articles qui ne font pas partie de notre portefeuille de distribution. Ces produits n'ont généralement pas de photos ou de descriptions détaillées. Cependant, nous nous engageons à améliorer votre expérience d'achat. Veuillez utiliser le formulaire ci-dessous pour nous faire part de vos commentaires sur le contenu de ce produit.