Learn More
Terumo™ Aiguille de sécurité Agani™
Click to view available options
Calibre d’aiguille:
Calibre 18
Calibre 19
20 G
21 G
22 g
23 G
25 G
Calibre 25
26 G
Calibre 26
Calibre 27
Calibre 30
Longueur (métrique):
9 mm
13 mm
16 mm
25 mm
38 mm
Couleur:
Blanc crème
Bleu
Gris
Jaune
Marron
Noir
Orange
Rose
Vert
Conditionnement:
100 pièces
Description
- Les aiguilles hypodermiques de sécurité Agani™, lorsqu’elles sont équipées d’une seringue Luer-Slip ou Luer-Lock standard, sont destinées à l’aspiration et à l’injection de liquides à des fins médicales.
- Après avoir retiré l’aiguille du corps, l’écran de protection de l’aiguille fixé peut être activé pour recouvrir l’aiguille immédiatement après son utilisation afin de minimiser les risques de blessure par piqûre d’aiguille.
Spécification
Spécification
| Autoclavable | Non autoclavable |
| Couleur | Gris |
| Calibre d’aiguille | Calibre 27 |
| Sans latex | Oui |
| Longueur (métrique) | 13 mm |
| Jetable | Oui |
| Graduated | Non |
| Stérilité | Stérile |