Learn More
Gélose (maille 80-100), Fisher BioReagents
Click to view available options
Quantité:
100 g
500 g
1 kg
Conditionnement:
100g
1kg
500g
Spécification
Spécification
| Forme | Solide |
| Type de produit | Gélose |
| Type d’emballage | Flacon poly |
| Quantité | 500 g |