Learn More
Agarose (large gamme de séparations pour ADN/ARN/qualité analyse génétique), Fisher BioReagents
Code produit. p-24102
Change view
Click to view available options
Quantité:
100 g
500 g
Conditionnement:
Flacon poly
Conditionnement:
100g
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit. Quantité Conditionnement unitSize
10688973 100 g Flacon poly 100g
10776644 500 g Flacon poly 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit. 10688973 Fournisseur Fisher BioReagents Code fournisseur BP1356100
Demander un format en vrac ou personnalisé
Agarose (large gamme de séparations pour ADN / ARN / qualité analyse génétique)
Réactifs pour l'électrophorèse
• Une large gamme de produits pour des applications en biologie moléculaire et biochimie
• L'ensemble des produits Fisher Bioreagents est disponible sous le site internet www.fr.fishersci.com
• Agarose large séparation
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 9012-36-6
Formule moléculaire C12H18O9
Spécification
Nom chimique ou matériau Agarose
Note relative au nom Large plage de séparation pour ADN/ARN (500 bp à 25 kb)
Forme physique Poudre / Solide
Couleur Crème clair
Quantité 100 g
DNase Sans DNase
Électro-osmose (EEO) 0.15 max.
Température de gélification 34.5° à 37.5°C
Force du gel 1200 g/cm2min.
Conditionnement Flacon poly
Notes de qualité de la pureté Sans DNase ni RNase
Poids de la formule 306.12
Qualité Analyse génétique