Learn More
Agarose, qualité d’électrophorèse, MP Biomedicals™
Code produit. 11471682 Tous les produits MP Biomedicals Produits
Click to view available options
Quantité:
100 g
500 g
Conditionnement:
100g
500g
Code produit. 11471682
Marque: MP Biomedicals 04820721
Électro-osmose : 0,13 ; force du gel : ≥600 gm/cm2 ; Température du gel : 36°C ; Il s’agit d’une agarose standard avec une bonne solidité et une bonne clarté du gel, adaptée à toutes les applications générales
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 9012-36-6
Spécification
Nom chimique ou matériau Agarose
Quantité 100 g
Qualité Électrophorèse