Learn More
Thermo Scientific Chemicals Colorant de chargement de gel d’agarose (6X) à base de glycérol, sans xylène cyanol FF
Code produit. 15480157
Click to view available options
Quantité:
25 ml
50 ml
Conditionnement:
25mL
50mL
Code produit. 15480157
Marque: Thermo Scientific Chemicals J60933.AC
Demander un format en vrac ou personnalisé
6X DNA Loading Buffer is a pre-mixed solution used to prepare DNA markers and samples for loading on agarose or polyacrylamide gels. It is a pre-mixed loading buffer containing two different dyes xylene cyanol FF for visual tracking of DNA migration during agarose gel electrophoresis.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le tampon de chargement d’ADN 6X est une solution prémélangée utilisée pour préparer les marqueurs d’ADN et les échantillons à charger sur les gels d’agarose ou de polyacrylamide. Il s’agit d’un tampon de chargement pré-mélangé contenant deux colorants différents, à savoir le cyanol de xylène cyanol FF pour assurer le suivi visuel de la migration de l’ADN pendant l’électrophorèse sur gel d’agarose.
Solubilité
Entièrement miscible dans l’eau.
Remarques
Pas de xylène cyanol FF. Contient 0,25 % de bleu de bromophénol, 30 % de glycérol.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Agarose gel loading dye
Note relative au nom glycerol based, Xylene Cyanol FF free
Forme physique Liquide
Concentration 6X
Quantité 25 ml
Informations sur la solubilité Fully misicible in water.