Learn More
Agarose LE, niveau de biologie moléculaire, ultra pure, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. p-7082865 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
250 g
500 g
1 kg
Conditionnement:
Bouteille en plastique
Flacon en plastique
Conditionnement:
100g
1kg
250g
25g
500g
Code produit. 15825208
Marque: Thermo Scientific J32802.14
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 9012-36-6
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 9012-36-6
Numéro MDL MFCD00081294
Spécification
Nom chimique ou matériau Agarose LE
Forme physique Poudre granulaire à écoulement libre
Quantité 25 g
Conditionnement Bouteille en plastique
Qualité Biologie moléculaire