Learn More
Agarose (faible EEO/polyvalent/qualité biologie moléculaire), Fisher BioReagents™
Code produit. p-24089
Change view
Click to view available options
Quantité:
100 g
500 g
Conditionnement:
Flacon poly
Conditionnement:
100g
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit. Quantité Conditionnement unitSize
10766834 100 g Flacon poly 100g
10366603 500 g Flacon poly 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit. 10766834 Fournisseur Fisher BioReagents Code fournisseur BP160100
Demander un format en vrac ou personnalisé
Agarose, C12H18O9, numéro CAS 9012-36-6, 500 g, gris, crème, sans DNase, 0,09 à 0,13, test de passage, 34,5 degrés à 37,5 degrés C, 1 200 g/cm2min., biologie moléculaire, faible EEO/polyvalent, flacon poly, poudre/solide, DNase et RNase, température ambiante, 0,15 % max.
Agarose, C12H18O9, numéro CAS 9012-36-6, 500 g, gris, crème, sans DNase, 0,09 à 0,13, test de passage, 34,5 degrés à 37,5 degrés C, 1 200 g/cm2min., biologie moléculaire, faible EEO/polyvalent, flacon poly, poudre/solide, DNase et RNase, température ambiante, 0,15 % max.
Réactifs pour l'électrophorèse
• Une large gamme de produits pour des applications en biologie moléculaire et biochimie
• L'ensemble des produits Fisher Bioreagents est disponible sous le site internet www.fr.fishersci.com
• Agarose
• Agarose low EEO
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 9012-36-6
Formule moléculaire C12H18O9
Spezifikation
Nom chimique ou matériau Agarose
Note relative au nom EEO faible / polyvalent
Forme physique Poudre / Solide
Couleur Crème clair
Quantité 100 g
DNase Sans DNase
Électro-osmose (EEO) 0.09 à 0.13
Température de gélification 34.5° à 37.5°C
Force du gel 1200 g/cm2min.
Conditionnement Flacon poly
Notes de qualité de la pureté Sans DNase ni RNase
Qualité Biologie moléculaire
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.