Learn More
Agarose, qualité réactif de biologie moléculaire, MP Biomedicals™
Code produit. 11446401 Tous les produits MP Biomedicals Produits
Click to view available options
Quantité:
10 g
25 g
50 g
100 g
250 g
500 g
Conditionnement:
100g
500g
Code produit. 11446401
Marque: MP Biomedicals 0219398310
Identifiants chimiques
CAS 9012-36-6
Synonyme 3, 6-Anhydro-a-L-galacto-β-D-galactan, Sepharose
Spécification
Nom chimique ou matériau Agarose
Forme physique Powder
Couleur Blanc
Quantité 10 g
Qualité Biologie moléculaire