Learn More
Agarose, séparation≥500 bp, performance génétique certifiée™, ultra pur, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 15875218 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Click to view available options
Quantité:
100 g
250 g
500 g
Conditionnement:
Flacon en plastique
Conditionnement:
100g
250g
500g
Code produit. 15875218
Marque: Thermo Scientific J75817.22
Demander un format en vrac ou personnalisé
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Pour la séparation analytique PCR, ADN/ARN, la récupération préparative de l’ADN/ARN, la récupération de l’ADN / ARN sur gel et le transfert
Recommended for PCR, DNA/RNA analytical separation, preparative DNA/RNA recovery, DNA/RNA in-gel recovery, and blotting
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 9012-36-6
Numéro MDL MFCD00081294
Spécification
Nom chimique ou matériau Agarose
Forme physique Granulaire
Quantité 100 g
Conditionnement Flacon en plastique
Qualité Biologie moléculaire