Learn More
Agarotetrol, MedChemExpress
Code produit. 16491638
Encompass_Preferred
Click to view available options
Quantité:
5 mg
10 mg
25 mg
50 mg
Code produit. 16491638
Marque: Medchem Express HYN1468
MedChemExpress Agarotetrol is a chromone derivative isolated from Agarwood.
Agarotetrol is a chromone derivative isolated from Agarwood.
Spécification
Nom chimique ou matériau Agarotetrol
CAS 69809-22-9
Couleur Blanc
Notes de qualité de la pureté Research
Formule moléculaire C17H18O6
Quantité 5 mg
Informations sur la solubilité DMSO : 250 mg/mL (785.37 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C1C=C(CCC2=CC=CC=C2)OC3=C1[C@H](O)[C@@H](O)[C@@H](O)[C@@H]3O
Poids moléculaire (g/mol) 318.32
Poids de la formule 318.32
Pourcentage de pureté 99.77%
Qualité Research
Forme physique Solid
À utiliser avec (application) Neuroscience-Neuromodulation
Afficher plus Afficher moins
Research purposes only
Correction du contenu d'un produit
Le programme Encompass de Fisher Scientific propose des articles qui ne font pas partie de notre portefeuille de distribution. Ces produits n'ont généralement pas de photos ou de descriptions détaillées. Cependant, nous nous engageons à améliorer votre expérience d'achat. Veuillez utiliser le formulaire ci-dessous pour nous faire part de vos commentaires sur le contenu de ce produit.