Learn More
SPEX™ Bille de broyage en agate
Tous les produits SPEX Certiprep Produits
Click to view available options
À utiliser avec (équipement):
Ensemble de flacons pour broyage en agate 3118
Jeu de flacons de broyage en agate 8014
Diamètre (métrique):
6,35 mm
12,7 mm
Conditionnement:
1 pièce
Description
- Idéal pour le broyage et le mélange d’échantillons lorsque les contaminations organique et métallique sont toutes deux indésirables
- Très haute résistance à l’abrasion et très longue tenue avec une efficacité modérée
- Fabriqué à la main à partir d’agate du Brésil sans défaut
- Composition type : Élément majeur – Si ; éléments mineurs – Al, Na, Fe, K, Ca, Mg
- Dureté : Mohs 6 -7 ; Knoop 550-800
Spécification
Spécification
| Type de produit | Boulets de broyage |
| Diamètre (métrique) | 6,35 mm |
| À utiliser avec (équipement) | Ensemble de flacons pour broyage en agate 3118 |
| Matériau | Agate |