Learn More
RETSCH Bols de broyage en agate
Tous les produits Retsch Produits
Click to view available options
À utiliser avec (équipement):
Pour broyeur mélangeur MM 200
Pour broyeur mélangeur MM 301
Pour broyeur-mélangeur MM 200
Capacité (métrique):
5 mL
10 mL
10 ml
Conditionnement:
1 pièce
Description
- Bols de broyage avec bouchon vissé
- Disponible en plusieurs tailles
- À utiliser avec les broyeurs Retsch
Spécification
Spécification
| Type de produit | Bol de broyage |
| Capacité (métrique) | 10 ml |
| À utiliser avec (équipement) | Pour broyeur mélangeur MM 200 |
| Matériau | Agate |