Learn More
Brady™ Étiquettes en nylon polyvalentes avec adhésif puissant
Product Code. 17898364
Click to view available options
Dimensions (LxW):
0,25 x 1,5 po
0,25 x 1,9 po
0,375 x 0,825 in
0,5 x 0,5 in
0,75 x 0,5 in
0,75 x 1,5 in
0,75 x 1 po
0,9 x 0,5 po
1,25 x 1,5 po
1,5 x 0,5 po
1,5 x 0,75 in
1,5 x 1 po
1 x 0,375 po
1 x 0,5 in
1 x 0,75 po
1 x 1 in
1 x 1,5 in
1 x 1,9 in
1 x 4 po
2,5 x 1 po
À utiliser avec (équipement):
M610, M611, M710 (avec adaptateur multimédia), BMP61, BMP71 (avec adaptateur multimédia)
M710, BMP71
Hauteur (métrique):
6,35 mm
9,53 mm
12,7 mm
19,05 mm
25,4 mm
31,75 mm
38,1 mm
63,5 mm
Forme:
Carré
Rectangle
Unit Size:
100 pièces
250 pièces
500 pièces
750 pièces
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 17898364
Brand: Brady™ 174103
Only null left
Add to basket
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
Les étiquettes en tissu nylon à enrouler pour fils et câbles (B-499) sont extrêmement flexibles pour s’adapter aux surfaces très incurvées telles que celles des fils et câbles.
  • Les étiquettes en tissu nylon à enrouler pour fils et câbles (B-499) sont extrêmement flexibles pour s'adapter aux surfaces très incurvées telles que celles des fils et câbles.
  • Tissu nylon blanc mat enduit de polyamide, doté d'un adhésif acrylique permanent et imprimable par transfert thermique
  • Étiquettes recommandées pour une utilisation en extérieur
  • Étiquettes conformes à la norme UL et homologuées CSA
  • Température d'utilisation de -40 à 90°C (-40 à 193°F)
  • Les consommables Brady Authentic fonctionneront parfaitement avec les étiqueteuses Brady. Elle garantissent ainsi une communication optimisée entre l'étiqueteuse et les consommables, une interaction transparente avec les applications mobiles, ainsi que des performances et une fiabilité améliorées.
Specifications
Autoclavable Autoclavable
Certifications/Conformité Halogen-free (DIN VDE 0472 Part 815)
Type d’adhésif Permanent Acrylic
Revêtement None
Couleur White
Finition Matte
Format Die-cut
Matériau Nylon
Printable Sides Single-side Printable
Print Technology Transfert thermique
Type de produit Label
Stérilité Non stérile
À utiliser avec (application) Component and Equipment Labeling, General Identification, Laboratory Labeling
À utiliser avec (équipement) M610, M611, M710 (avec adaptateur multimédia), BMP61, BMP71 (avec adaptateur multimédia)
Sans latex No
Quantité 500 Labels
Forme Rectangle
Plage de températures (impériale) -40°F to +194°F
Plage de températures (métrique) -40°C à +90°C
Épaisseur (impériale) 0,0065 in
Épaisseur (métrique) 0.166 mm
Dimensions (LxW) 1 x 0,5 in
Longueur (impériale) 1 in
Largeur (impériale) 0,5 in
Largeur (métrique) 12.7 mm
Hauteur (métrique) 25,4 mm
Alternate Part Number M6-47-499