Learn More
ANSELL™ Produits chimiques agressifs - Environnement de travail moyen AlphaTec™ Gants
Code produit 31980740 Tous les produits Ansell Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Dimensions:
8
9
10
Conditionnement:
1 paire
10 paires
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Dimensions Conditionnement
31980740 10 10 paires
17963532 10 1 paire
17903572 8 1 paire
31980738 8 10 paires
17913542 9 1 paire
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Code produit 31980740 Fournisseur ANSELL™ Code fournisseur 55300100
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1913.00€
    1464.35€ / 10 paires
    Économisez 448.65€
    23% de réduction
En stock
AlphaTec™ Les gants RABS et isolateurs en néoprène offrent une résistance chimique exceptionnelle contre la plupart des acides, alcools, huiles, lubrifiants et hydrocarbures, et offrent une forte protection physique contre les abrasions ainsi qu'une bonne protection contre les coupures et les perforations.
  • Protection efficace pour les applications chimiques moyennes, offrant une résistance chimique exceptionnelle contre la plupart des acides, alcools, huiles, lubrifiants et hydrocarbures
  • L'épaisseur moyenne (20 mil ou 0,51 mm) accroît la dextérité, ce qui améliore la capacité à manipuler des objets.
  • Non revêtu pour un nettoyage efficace
  • Les tailles disponibles s’adaptent à la plupart des boîtes à gants isolantes
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Certifications / conformité (Europe) CE 0493|EN 388:2016 +A1:2018|ES ISO 21420:2020|ES ISO 374-1:2016|ES ISO 374-5:2016|EN 388:2016|EN 420:2003 + A1:2009|Categoría III|UKCA 0321
Chlorinated Non
Couleur Noir
Finger Thickness (English) 20 mil
Finger Thickness (Metric) 0.51 mm
Hand Spécifique
Latex Free Oui
Matériau Polymère néoprène
Palm Thickness (English) 20 mil
Palm Thickness (Metric) 0.51 mm
Type de produit Gants isolants
Dimensions 10
Épaisseur (impériale) 20 mil
Épaisseur (métrique) 0.51 mm
À utiliser avec (application) Guantes RABS/Aisladores
À utiliser avec (équipement) Guantes RABS/Aisladores
Grip Design Lisse
Taille du port (impériale) 6 in
Taille du port (métrique) 152 mm
Longueur (impériale) 28 in
Longueur (métrique) 711 mm