Learn More
STEMCELL Technologies AggreWell™800 24-well Plate Starter Kit
Click to view available options
Nbre de puits:
24
Conditionnement:
1 pièce
Description
- AggreWell™ plates bring an easy, standardized approach to the generation of cell aggregates, including embryoid bodies (EBs) and spheroids
- EBs and spheroids generated using AggreWell™ plates are consistent in size and shape, and are uniform within and between experiments
- New and improved second-generation AggreWell™ plates are compatible with a variety of cell types, including ES and iPS cells, cancer cells and more
- Enhanced optical characteristics provide crystal clear imaging
- Note: AggreWell™ Rinsing Solution is required for optimal EB and spheroid formation
Spécification
Spécification
| Nbre de puits | 24 |
| À utiliser avec (application) | Differentiation; Spheroid Culture; Toxicity Assay |
| Quantité | Starter Kit |
Correction du contenu d'un produit
Le programme Encompass de Fisher Scientific propose des articles qui ne font pas partie de notre portefeuille de distribution. Ces produits n'ont généralement pas de photos ou de descriptions détaillées. Cependant, nous nous engageons à améliorer votre expérience d'achat. Veuillez utiliser le formulaire ci-dessous pour nous faire part de vos commentaires sur le contenu de ce produit.