Learn More
Thermo Scientific™ AGI-6780, 95 %
Code produit. 17171116 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Click to view available options
Quantité:
100 mg
Conditionnement:
100mg
Code produit. 17171116
Marque: Thermo Scientific™ 467821000
Demander un format en vrac ou personnalisé
Spécification
Nom chimique ou matériau AGI-6780
CAS 1432660-47-3
Synonyme N-cyclopropyl-4-(3-thiényl)-3-[[[[3-(trifluorométhyl)phényl]amino]carbonyl]amino]-benzènesulfonamide
Quantité 100 mg
Formule moléculaire C21 H18 F3 N3 O3 S2
Poids de la formule 481,51
Forme physique Solide
Type de produit Réactif
Pureté 95%