Learn More
BTX™ AgilePulse PLUS, Wave Form Generator Only
Code produit. 16674862
Click to view available options
Pulse Form:
Onde carrée
Conditionnement:
1 pièce
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit. 16674862
Marque: BTX™ 470601N
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
The AgilePulse PLUS allows the user to incorporate polarity switching into electroporation protocols, thus minimizing accumulation of transfectant at a single electrode and maximizing delivery of transfectant.
Features and Benefits:
  • Program up to 5 groups of pulses with separately defined pulse number, voltage, pulse length, interval, and polarity—within each group.
  • Direct scale-up from standard low-volume cuvettes to large-volume chambers— transfect up to a billion cells in suspension per sample.
  • Incorporate bipolar switching into your electroporation protocols for convenient, more efficient in vivo transfection protocols—pulse chains in each group may be defined as +, -, or flip (+ —> - or - —> +) polarity.
  • Maximum number of pulses per protocol increases to 100 pulses.
  • Compatible with all BTX specialty electrodes for adherent cell electroporation, intradermal electroporation, intramuscular electroporation and other in vivo transfection applications.
Applications:
  • Suspension and Adherent Cell Transfection
  • Large Volume Electroporation
  • CAR-T Cell Production
  • CRISPR Gene Editing
  • Intradermal, Intramuscular and Intratumor Delivery
  • Animal Immunization
  • Vaccine Research
Spécification
À utiliser avec (application) Cell Transfection, Electroporation, CAR-T Cell Production, CRISPR Gene Editing
À utiliser avec (équipement) BTX Specialty Electrodes
Gamme de produits AgilePulse
Type de produit Électroporateur
Tension 110/240 V
Affichage Touchscreen
Certifications/Conformité CE, ETL (UL, CSA), FCC, WEEE, EU RoHS
Comprend Waveform Generator Only
Plage de nombre d’impulsions 1 to 10 Per Group
Température de fonctionnement (métrique) 4°C à 40°C
Plage de durée de l’impulsion 0.05 to 10 msec.
Humidité relative 20% to 80% RH, Non-condensing
Poids (impériale) 12.6 lb.
Poids (métrique) 5.7 kg
Stérilité Non-sterile
Type de connexion Câble de sortie
Interface Touch Screen Display, Footswitch
Pulse Form Onde carrée