Learn More
Applied Biosystems™ AgPath-ID™ One-Step RT-PCR Reagents
Code produit. p-7075596 Tous les produits Applied Biosystems Produits
Click to view available options
Nbre de réactions:
1000 réactions
100 réactions
500 réactions
Conditionnement:
100 réactions
1000 réactions
500 réactions
Code produit. 30057768
Marque: Applied Biosystems™ AM1005
Edge
Les réactifs de RT-PCR en une étape AgPath-ID™ sont conçus pour l’amplification sensible et solide des ARN cibles à l’aide d’une stratégie de PCR à transcription inverse (RT-PCR) en temps réel TaqMan™ rapide suivant une configuration à tube unique.
AgPath-ID™ One-Step RT-PCR Reagents are designed for sensitive, robust amplification of RNA targets using a rapid single-tube TaqMan™ real-time reverse transcription PCR (RT-PCR) strategy.
Les réactifs de RT-PCR en une étape AgPath-ID™ sont conçus pour l’amplification sensible et solide des ARN cibles à l’aide d’une stratégie de PCR à transcription inverse (RT-PCR) en temps réel TaqMan™ rapide suivant une configuration à tube unique.
  • Recommandé pour l’amplification des agents pathogènes de l’ARN.
  • Amplification homogène des ARN cibles de haute précision et avec une grande sensibilité.
  • Optimisé pour un fonctionnement avec vos amorces et sondes spécifiques à une cible.
  • Teneur en ROX pour la normalisation quantitative des signaux fluorescents.
    Les réactifs de RT-PCR en une étape AgPath-ID™ sont configurés pour permettre une mise en œuvre simple et rapide des réactions. Les réactions sont assemblées au sein d’un même tube, limitant ainsi le risque d’erreurs de manipulation des échantillons, tout en accélérant le temps nécessaire à la configuration. Une fois cet assemblage terminé, les résultats sont disponibles dans un délai d’une heure environ. Le mélange d’enzymes 25X de RT-PCR compris dans le kit contient de la transcriptase inverse ArrayScript™ hautement efficace, de la transcriptase inverse mutante du M-MLV à fort rendement d’ADNc, ainsi que de la polymérase AmpliTaq Gold™, l’ADN polymérase d’activation à chaud de prédilection pour l’amplification de cible spécifique. Le tampon 2X de RT-PCR a été optimisé pour une transcription inverse solide et efficace ; le colorant de référence passive ROX™ est intégré au processus de PCR à des fins de normalisation quantitative des signaux fluorescents. Une séquence activatrice de détection est également fournie ; elle sert de réactif facultatif pour l’amplification des modèles à concentration élevée en GC ou structure secondaire persistante.
  • TRUSTED_SUSTAINABILITY
    Spécification
    Concentration 25 X
    Contenu et stockage Sufficient for 100 reactions of 25 μL, contains:
    • 1375μL 2X RT-PCR Buffer
    • 110μL 25X RT-PCR Enzyme Mix
    • 1.75mL Nuclease-free Water.
    Description Works on all AB platforms, but is optimized for the 7500.
    Méthode de détection Amorce-sonde
    Format Tube
    GC-Rich PCR Performance Élevé
    Méthode PCR qRT-PCR en une étape
    Polymérase ADN polymérase AmpliTaq Gold
    Vitesse de réaction Étalon
    À utiliser avec (équipement) 7500 System, 7500 Fast System, 7900HT System, StepOne™, StepOnePlus™, ViiA™ 7 System, QuantStudio™ 3, QuantStudio™ 5, QuantStudio™ 6 Flex, QuantStudio™ 7 Flex, QuantStudio 6 Pro, QuantStudio 7 Pro, QuantStudio™ 12k Flex, QuantStudio™ Absolute Q Digital PCR System
    Colorant de référence passive ROX (pré-mélangé)
    Gamme de produits AgPath-ID, Ambion
    Type de produit Réactif de RT-PCR en une étape
    Quantité 100 reactions
    Transcriptase inverse ArrayScript™
    Conditions d’expédition Dry Ice
    Suffisant pour 100 réactions
    Fidélité (par rapport à Taq) 25 X
    Nbre de réactions 100 réactions
    Type d’échantillon ARN
    Volume 1,75 ml
    Afficher plus Afficher moins
    Pour usage vétérinaire uniquement.