Learn More
Applied Biosystems™ Réactifs de RT-PCR en une étape AgPath-ID™ avec manuel
Code produit. 30057784 Tous les produits Applied Biosystems Produits
Click to view available options
Nbre de réactions:
1000 réactions
100 réactions
500 réactions
Conditionnement:
100 réactions
1000 réactions
500 réactions
Code produit. 30057784
Marque: Applied Biosystems™ 4387391M
Les réactifs de RT-PCR en une étape AgPath-ID™ sont conçus pour l’amplification sensible et solide des ARN cibles à l’aide d’une stratégie de PCR à transcription inverse (RT-PCR) en temps réel TaqMan™ rapide suivant une configuration à tube unique.
  • Recommended for RNA pathogen amplification
  • Consistent amplification of RNA targets with high specificity and sensitivity
  • Optimized to work with your target-specific primers and probes
  • Contains ROX for quantitative fluorescent signal normalization
AgPath-ID™ One-Step RT-PCR Reagents are configured for fast and simple reaction setup. The reactions are assembled in a single tube, minimizing sample handling errors and expediting set-up time. Once assembled, results are available in approximately one hour. The 25X RT-PCR Enzyme Mix included in the kit contains highly efficient ArrayScript™ Reverse Transcriptase, a mutant MMLV RT that produces high cDNA yields, and AmpliTaq Gold™ polymerase, the preferred hot-start DNA polymerase for specific target amplification. The 2X RT-PCR Buffer has been optimized for efficient, robust reverse transcription and PCR includes the passive reference dye, ROX™ Dye, for quantitative fluorescent signal normalization.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Concentration 25X
Contenu et stockage Sufficient for 1000 reactions of 25 μL, contains:
• 14 mL 2 x RT-PCR Buffer
• 1100 μL 25 x RT-PCR Enzyme Mix
• 25 mL Nuclease-free Water.
Description Works on all AB platforms, but is optimized for the 7500.
Méthode de détection Amorce-sonde
Format Tube
GC-Rich PCR Performance Élevé
Méthode PCR 1-step RT-qPCR
Polymérase AmpliTaq Gold DNA Polymerase
Vitesse de réaction Étalon
À utiliser avec (équipement) 7500 System
Colorant de référence passive ROX (pré-mélangé)
Gamme de produits AgPath-ID™, Ambion™
Type de produit One-Step RT-PCR Reagent
Quantité 1000 Reactions
Transcriptase inverse ArrayScript™
Suffisant pour 1000 Reactions
Fidélité (par rapport à Taq) 25 X
Nbre de réactions 1000 réactions
Volume 14 mL