Learn More
Thermo Scientific™ Rotor à godets oscillants AH-629 (17 ml)
Code produit. 12141690 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Click to view available options
Capacité:
6 x 17 mL
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 12141690
Marque: Thermo Scientific™ 54285
Traitez vos échantillons à 29,000 tr/min avec le rotor à godets oscillants 6 x 17 ml Thermo Scientific™ AH-629.
Spécifications :
  • Capacité maximale : 6 × 17 ml (0.1 L)
  • Vitesse max. / FCR : 29,000 tr/min / 155,846 x g
Informations de commande :
Commandez les godets de 36 ml (6) (52035), l’outil d’étanchéité Ultracrimp / Clearcrimp (03920), la jauge de sertissage de remplacement (03919), les bouchons et couvercles supplémentaires (03046), l’outil de dépose de tube (12826), les portoirs pour tubes à essai (2) (03327) séparément.
Contenu :
Socle de rotor, graisse à vide, lubrifiant, godets de 17 ml (6), autocollant de survitesse supplémentaire (29,000 tr/min), joint torique pour godet (6), rack pour godets, journal de bord pour rotor d’ultracentrifugation, manuel d’instructions
Compatible avec :
La centrifugeuse au sol Thermo Scientific™ Sorvall™ WX Ultra
Recommandé pour :
L’isolement zonal de virus et particules subcellulaires
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Description Rotor à godets oscillants en aluminium AH-629 (6 × 17 ml)
Matériau Aluminium
Type Rotor swing-out
Capacité 6 x 17 mL
FCR max. 15,5846 ×g
Vitesse max. 29 000 tr/min
Rayon (métrique) 165,9 mm
Rayon (métrique) Min. 64,5 mm
Facteur K 284
Longueur max. du tube 102 mm
Diamètre max. du tube 16 mm
Poids net 6,2 kg (13,7 lb)
Angle 90°
Moy. RCF 108,219 ×g
FCR min. 60,591 x g