Learn More
Novus Biologicals™ AHI1 293T Cell Transient Overexpression Lysate
Tous les produits Bio Techne ProduitsSpécification
Spécification
| Quantité | 0,1 ml |
| Contenu et stockage | Store at -80°C. Avoid freeze-thaw cycles. |
| Cible | AHI1 |
| Synonyme | Abelson helper integration site, Abelson helper integration site 1, Abelson helper integration site 1 protein homolog, AHI-1, contatins SH3 and WD40 domains, dJ71N10.1, DKFZp686J1653, FLJ14023, FLJ20069, JBTS3, jouberin, ORF1 |
| Symbole de gène(s) | AHI1 |