Learn More
Gibco™ Milieu AIM V™, liquide (niveau de recherche)
GREENER_CHOICE
Product Code. p-7075598
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Quantité:
500 mL
1 000 mL
missing translation for 'unitSize'
1L
500mL
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 11590416
missing translation for 'mfr': Gibco™ 12055091
This item is not returnable. View return policy
Milieu AIM V™, liquide (niveau de recherche)
AIM V (research grade) is a medium designed for the proliferation and/or manipulation of T cells, dendritic cells, and other immune cells.
Contient de la L-glutamine, du sulfate de streptomycine à 50 μg / ml et du sulfate de gentamicine à 10 μg / ml.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Type de cellule Monocytes, cellules dendritiques, cellules T, hybridomes, PBMC, fibroblastes, macrophages, cellules de myélome, lymphocytes
Forme Liquide
Type de produit Milieu sans sérum (SFM)
Stérilité Stérilisation par filtration
Avec additifs Glutamine, Rouge de phénol, HSA
Gamme de produits AIM V
Quantité 500 mL
Conditions d’expédition Température ambiante
Antibiotiques inclus Sulfate de streptomycine, gentamicine
Pureté ou qualité Niveau de recherche
Contenu et stockage Stocker au réfrigérateur (2 – 8°C) à l’abri de la lumière.
Culture Type Culture de cellules de mammifères