Learn More
Cole-Parmer™ Pompe à vide Air Admiral™
Tous les produits Cole-Parmer Produits
Click to view available options
Ampérage:
1,5 A
Conditionnement:
1 pièce
Description
- La pompe Air Amiral économique sert de source de pression ou de vide avec un excellent rapport prix/performance.
- Le piston à faible friction fonctionne au calme et au froid pendant une longue durée de vie avec des performances constantes.
- Cette pompe à vide portatif est conçue pour une polyvalence avec un boîtier en plastique léger et robuste et une poignée de transport intégrée.
- Le moteur durable offre des caractéristiques de performance adaptées à un large éventail d’applications.
- La pompe intègre un compartiment de rangement de cordon pratique dans sa base.
- Remarque : Ne pompez pas de liquides et n'immergez pas la pompe.
- Évitez les vapeurs organiques, basiques et acides.
- Comprend un cordon de six pieds avec prise européenne.
Spécification
Spécification
| Vide max. | 219 mmHg |
| Puissance (CV) | 1/4 hp |
| Type du moteur | Pôle unique |
| Ampérage | 1,5 A |
| Description | Taille du port :Raccord cannelé de 3/8 po |
| Matériau | Acier inoxydable |
| Température (impériale) max. | 104°F |
| Température (métrique) Max | 40°C |
| Hauteur totale (métrique) | 254 mm |
| Longueur totale (métrique) | 210,8 mm |