Learn More
Cole-Parmer™ Pompe à vide / pression à tête simple Air Cadet
Code produit. 15277443 Tous les produits Cole-Parmer Produits
Click to view available options
Débit:
13 l/min
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 15277443
Marque: Cole-Parmer™ 0753245
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
The unique cavity configuration of the Air Cadet Vacuum/Pressure Pump minimizes dead space and air entrapment.
  • No maintenance needed—motors are brushless with sealed ball bearings
  • Worry-free pumping with reduced stress, wear, and heat buildup
  • Free Air Capacity - 0.5 cfm
  • Power - 230 VAC
  • Single-head vacuum pumps are economically priced and can handle many tough vacuum/pressure applications.
  • Pumps feature an all-plastic, convoluted diaphragm design constructed with a Noryl™ pump head, FKM diaphragm, PTFE valves, and polyethylene (PE) adapters.
  • NOTE: Do not use metal fittings with any of these pumps.
  • Please Note: Effective April 2023, the Air Cadet Vacuum/Pressure Pump has now been rebranded Cole-Parmer under model number VP-200.
    • All the same great features and specifications, just with a new and improved look.
Spécification
Vide max. 677.3 mbar
Puissance (CV) 1/45 hp
Type du moteur TEFC
Poids à l’expédition (impériale) 6 lb.
Poids à l’expédition (métrique) 2.7 kg
Ampérage 0,8 A
Comprend Rouleau fileté en résine de PTFE, deux adaptateurs à raccord cannelé en PE de 3/8 po NPT(M) x 3/8 po, une prise et un câble à trois fils de 6 pi (1,8 m), interrupteur d’alimentation inclus sur le moteur de la pompe
Certifications/Conformité CE, UL, ISO 9001:2008
Alimentation électrique 230 VCA, 50 Hz, 0,8 A, 1/45 hp
Dimensions (L x l x H) 203,2 x 101,6 x 139,7 mm
Matériau Tête de pompe NORYL, membrane FKM, vannes en résine de PTFE et adaptateurs en PE
Niveau sonore 72 dB
Gamme de produits VP-200 Series
Température (impériale) max. 40°C
Température (métrique) Max 104°F
Débit 13 l/min
Fréquence 50 Hz
Hauteur totale (impériale) 5.5 in.
Hauteur totale (métrique) 139,7 mm
Longueur totale (impériale) 8 in
Longueur totale (métrique) 203,2 mm
Largeur totale (impériale) 4 in.
Largeur totale (métrique) 101,6 mm
Type de pompe Pompe à vide
Déplacement d’air 0.5 cfm
Nbre de têtes de pompe 1
Applications Applications sous vide / pression difficiles
Pression maximale 18 psi
Tension VAC de 230