Learn More
Liebherr™ Machine à glace
Code produit 12155751 Tous les produits Liebherr Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité (métrique):
4 kg
6 kg
Conditionnement:
1 pièce
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité (métrique) unitSize
12155751 4 kg 1 pièce
12190172 6 kg 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit 12155751 Fournisseur Liebherr™ Code fournisseur CB184AX
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Featuring production of ice cubes by the forced projection of water in a recycled circuit.
  • Machine à glace
  • Carrosserie et pieds inox satiné 18/8
  • Bac de réserve en ABS qualité alimentaire
  • Portillon ouverture rapide
  • Filtre anti-poussières
  • Refroidissement par air
  • Pieds réglables en hauteur 15cm
  • Machine à glaçons pleins
  • Production par projection d'eau en circuit recyclé
  • Rampe et injecteurs en laiton limitant les dépôts calcaires, godet en cuivre étamé conformément aux règles d'hygiène alimentaire
  • CB 184AX
  • Accessoires obligatoires détartrant et défloculateur si l'eau d'arrivée est calcaire
  • Inclus Tuyau d'alimentation en eau 1,5 m G3/4 in.M, tuyau d'évacuation 1,5 m et pelle à glace
Spécification
Température ambiante (métrique) 10 to 43°C
Certifications/Conformité CE-ISO9001 regulations: 2000-CSV-IMQ-GS
Type de refroidissement Air
Capacité (métrique) 4 kg
Profondeur (métrique) 59 cm
Type de produit Ice Maker
Comprend Air cooled condenser with anti dust filter
Hertz 50Hz
Matériau Steel body, Stainless Steel feet
Hauteur (métrique) 35.5cm
Consommation électrique 320w
Tension 230V
Consommation d’eau 4.5L/kg
Largeur (métrique) 40.4cm
Rendement 21kg/24 hr.
Alimentation électrique 50Hz, 230V, 320w
Poids (métrique) à l’expédition 28kg
Garantie 36Months