Learn More
Liebherr™ Machine à glace
Code produit 12190172 Tous les produits Liebherr Appliances Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité (métrique):
4 kg
6 kg
Conditionnement:
1 pièce
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité (métrique) Conditionnement
12190172 6 kg 1 pièce
12155751 4 kg 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit 12190172 Fournisseur Liebherr™ Code fournisseur CB246AX
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Featuring production of ice cubes by the forced projection of water in a recycled circuit.
  • Machine à glace
  • Carrosserie et pieds inox satiné 18/8
  • Bac de réserve en ABS qualité alimentaire
  • Portillon ouverture rapide
  • Filtre anti-poussières
  • Refroidissement par air
  • Pieds réglables en hauteur 15cm
  • Machine à glaçons pleins
  • Production par projection d'eau en circuit recyclé
  • Rampe et injecteurs en laiton limitant les dépôts calcaires, godet en cuivre étamé conformément aux règles d'hygiène alimentaire
  • CB 246AX
  • Accessoires obligatoires détartrant et défloculateur si l'eau d'arrivée est calcaire
  • Inclus Tuyau d'alimentation en eau 1,5 m G3/4 in.M, tuyau d'évacuation 1,5 m et pelle à glace
Spécification
Température ambiante (métrique) 10 à 43°C
Certifications/Conformité CE-ISO9001 regulations: 2000-CSV-IMQ-GS
Type de refroidissement Air
Capacité (métrique) 6 kg
Profondeur (métrique) 61cm
Type de produit Ice Maker
Comprend Air cooled condenser with anti dust filter
Matériau Steel body, Stainless Steel feet
Hauteur (métrique) 39cm
Consommation électrique 0.3kWh/24 hr.
Tension 230V
Consommation d’eau 5.1L/kg
Largeur (métrique) 46cm
Rendement 24kg/24 hr.
Alimentation électrique 50Hz, 230V, 350w
Poids (métrique) à l’expédition 41kg
Garantie 36Months
Fréquence 50 Hz