Learn More
Aalborg™ Échelle de référence du tube de débitmètre direct en verre d’air 150 mm
Code produit. 11758328
Click to view available options
Débit d’air:
1,25 l/min
100°ml/min.
1093°ml/min.
10 l/min
143°ml/min.
1637°ml/min.
19°ml/min.
2,5 l/min
200°ml/min.
23 l/min
25°ml/min.
264°ml/min.
300°ml/min.
30 l/min
374°ml/min.
42 l/min
49°ml/min.
50°ml/min.
500°ml/min.
5188°ml/min.
70°ml/min.
75°ml/min.
8505°ml/min.
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 11758328
Marque: Aalborg™ FT09225GLVN
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
L’échelle de référence du tube de débitmètre direct en verre d’air d’Aalborg™ permet d’obtenir des mesures plus précises en ml et en L en fournissant une échelle de mesure dans une variété de volumes.
  • Les tubes à lecture directe sont simples.
  • L’échelle de mesure sur chacun de ces tubes permet de lire le débit réel dans des conditions standard, au choix en unités impériales ou métriques.
  • L’obtention de débits réels avec ces tubes nécessite l’utilisation d’un tableau de corrélation des débits à l’échelle de référence.
  • Les tubes à échelle de référence sont utiles pour mesurer les débits de gaz autres que l’air et/ou dans des conditions non standard.
Spécification
Débit d’air 2,5 l/min
Type Tube à débit direct d’air
Largeur (métrique) 150 mm