Learn More
Aalborg™ Échelle de référence du tube de débitmètre direct en verre d’air 150 mm
Click to view available options
Débit d’air:
1,25 l/min
100°ml/min.
1093°ml/min.
10 l/min
143°ml/min.
1637°ml/min.
19°ml/min.
2,5 l/min
200°ml/min.
23 l/min
25°ml/min.
264°ml/min.
300°ml/min.
30 l/min
374°ml/min.
42 l/min
49°ml/min.
50°ml/min.
500°ml/min.
5188°ml/min.
70°ml/min.
75°ml/min.
8505°ml/min.
Conditionnement:
1 pièce
Description
- Les tubes à lecture directe sont simples.
- L’échelle de mesure sur chacun de ces tubes permet de lire le débit réel dans des conditions standard, au choix en unités impériales ou métriques.
- L’obtention de débits réels avec ces tubes nécessite l’utilisation d’un tableau de corrélation des débits à l’échelle de référence.
- Les tubes à échelle de référence sont utiles pour mesurer les débits de gaz autres que l’air et/ou dans des conditions non standard.
Spécification
Spécification
| Type | Tube à débit direct d’air |
| Largeur (métrique) | 150 mm |
| Débit d’air | 75°ml/min. |