Learn More
Aalborg™ Débitmètre de masse d’air
Code produit. 11747829
Click to view available options
Débit d’air:
0 à 100 ml/min
0 à 10 l/min
0 à 20 ml/min
0 à 500 ml/min
0 à 50 ml/min
De 0 à 1 LPM
De 0 à 2 LPM
De 0 à 5 LPM
Conditionnement:
1 pièce
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit. 11747829
Marque: Aalborg™ GFM17AVAL6A0/3AB03SS
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Débitmètre massique gaz sortie analogique
• Débit 0 à 1000L/min
• Précision ±1,5% PE
• Port RS232 en option
• Affichage numérique LCD 13mm pivotant 90°
• Instrument analogique pouvant être complété en option par un totalisateur 1191-4218 procurant également une sortie numérique des valeurs pour connexion à un ordinateur
• Débitmètre massique GFM
• Mesure et affiche le débit
• Lecture débit sur PC, prévoir A·74610 + A·77633
• Débitmètre air
• Inclus avec certificat d'étalonnage 4 points rattaché NIST
Spécification
Type Débitmètre massique
Précision ± 5 %, ± 1,5 %
Débit d’air 0 à 50 ml/min
Certifications/Conformité Certificat d’étalonnage NIST
Détails du bloc d’alimentation 12 V à 200 mA max
Balance Pleine échelle
Température (métrique) 5°C à 50°C