Learn More
Ismatec™ Pompe en PVDF à double membrane et air comprimé, santoprène
Click to view available options
Débit:
21 gal/min. max.
Conditionnement:
1 pièce
Description
- Le moteur à air comprimé élimine les problèmes de formation d’étincelles associés aux pompes électriques.
- La conception de la pompe boulonnée permet d’accéder facilement à la tête de pompe à des fins d’entretien et assure l’étanchéité après un entretien répété.
- Les pompes non métalliques conviennent parfaitement aux liquides très corrosifs, aux liquides abrasifs à faible température et aux solides en suspension, intermittents/à la demande.
- Manipule en toute sécurité les liquides abrasifs et les boues — idéal pour les matériaux à viscosité élevée et sensibles au cisaillement.
- Le silencieux encapsulé assure un excellent amortissement acoustique.
Spécification
Spécification
| Description | Double membrane à air comprimé |
| Débit | 21 gal/min. max. |
| Pression maximale | 100 psi |
| Matériau | Diaphragme:PTFE Santoprène |
| Température (métrique) Max | 98°C |
| Température (métrique) min. | -12°C |
| Longueur totale (métrique) | 30 cm |
| Largeur totale (métrique) | 17,94 cm |
| Hauteur totale (métrique) | 33,89 cm |