Learn More
Asecos™ Purificateur d’air PURIFIAIR.488
Code produit. p-7221813 Tous les produits asecos Produits
Click to view available options
Type de produit:
Filtre de rechange
Purificateur d’air
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 17200197
Marque: Asecos™ 39311
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Le purificateur d’air PURIFIAIR.488 réduit les niveaux de polluants intérieurs grâce à un système de filtration multicomposants.
  • Asecos PURIFIAIR.488 peut être utilisé pour réduire les niveaux de polluants dans les atmosphères intérieures
    • Élimine les spores de moisissures, le pollen et les allergènes
    • Élimine les germes et les bactéries et les neutralise
    • Filtre en continu les particules de poussière fine
    • Élimine les odeurs désagréables et les gaz nocifs des atmosphères intérieures
    • Le capteur PM2,5 intégré et l’affichage couleur permettent aux utilisateurs d’identifier et de lire rapidement la concentration de particules dans l’atmosphère intérieure en quatre niveaux, allant du vert (faible) au rouge (élevé)
  • 1 dispositif gère un débit volumétrique pouvant atteindre 488 m3/h et est conçu pour un volume d’environ 80 m3 pièces (correspondant à une surface de 32 m2 ; à une hauteur de pièce de 2,5 m)
    • Un plus grand nombre d’appareils devrait être utilisé dans les grandes salles
    • L’air frais doit être fourni aux salles par ventilation naturelle ou technique
    • Les purificateurs d’air ne doivent pas être considérés comme un substitut à une source d’air frais
    • Les résultats sont efficaces dans le temps uniquement si le filtre est remplacé régulièrement selon l’écran électronique
    • Les grands ensembles de filtration assurent une longue durée de vie
    • Les faibles besoins énergétiques entraînent des coûts d’utilisation faibles
    • Humidification intégrée pour un climat intérieur sain et confortable
Spécification
Type de filtre Préfiltre, filtre de catalyse à froid, filtre à charbon actif, filtre à particules hautes performances
Débit d’air 488 3/h
Poids (métrique) 11,3 kg
Hauteur (métrique) 669 mm
Profondeur (métrique) 400 mm
Largeur (métrique) 400 mm
Type de produit Purificateur d’air
Tension 220/240 V
Fréquence 50/60 Hz
Certifications/Conformité Conformité CE