Description
- Tuyau d’alimentation en air comprimé avec raccord pour une utilisation avec le système à adduction d’air Versaflo™ S-200+
Spécification
Spécification
| Certifications/Conformité | Homologué CE, EN13463-1 IIB 2GD, EN14594:2005 Classe 3A/B / Classe 4A/B |
| Type de connexion | Monté sur sangle |
| Couleur | Noir |
| Pression | 3,5 à 7,0 bars, 4,5 à 7,0 bars (avec outil d’air auxiliaire connecté) |
| Longueur (métrique) | 30 m |